Tlačiť
(1-Hexyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Hexyltriphenylphosphonium bromide
A13826.14 A13826.22 A13826.36
A13826.14EA 63.38 EUR
A13826.14 A13826.22 A13826.36
(1-Hexyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(1-Hexyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 98% CAS No.: 4762-26-9 Molecular Formula: CH3(CH2)5P(C6H5)3Br Formula Weight: 427.37 Melting Point: 199-202° Beilstein Reference: 3580731
Vzorec: H₃C(CH₂)₅P(C₆H₅)₃Br
Teplota tavenia: 199…202 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011860
Číslo CAS: 4762-26-9
EINECS: 225-301-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39144c363b7dfa31d2778aec18ae322606438bfe&vid=e6acfe673693bc08b35597d39b9c8ca4e35254da&prid=web&clid=SAPDAM