Dimethyl methylphosphonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
D169102-100G
D169102-500G
D169102-5G
SIALD169102-100GEA
66.59
EUR
SIALD169102-100G
SIALD169102-500G
SIALD169102-5G
Dimethyl methylphosphonate, Sigma-Aldrich®
Dimethyl methylphosphonate
Vzorec:
C₃H₉O₃P Teplota varu: 181 °C (1013 hPa) Hustota: 1,1596 g/cm³ (20 °C) |
Číslo MDL:
MFCD00008349 Číslo CAS: 756-79-6 EINECS: 212-052-3 Merck Index: 13,03425 |