Tlačiť
Dimethyl methylphosphonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
64258-1L-F 64258-250ML-F
SIAL64258-1L-FEA 284.4 EUR
SIAL64258-1L-F SIAL64258-250ML-F
Dimethyl methylphosphonate, Sigma-Aldrich®
Dimethyl methylphosphonate
Vzorec: C₃H₉O₃P
Teplota varu: 181 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,1596 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00008349
Číslo CAS: 756-79-6
EINECS: 212-052-3
Merck Index: 13,03425