Dimethyl methylphosphonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
64258-1L-F
64258-250ML-F
SIAL64258-1L-FEA
284.4
EUR
SIAL64258-1L-F
SIAL64258-250ML-F
Dimethyl methylphosphonate, Sigma-Aldrich®
Dimethyl methylphosphonate
Vzorec:
C₃H₉O₃P Teplota varu: 181 °C (1013 hPa) Hustota: 1,1596 g/cm³ (20 °C) |
Číslo MDL:
MFCD00008349 Číslo CAS: 756-79-6 EINECS: 212-052-3 Merck Index: 13,03425 |