Diethyl methylphosphonate 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
333680050
333680250
ACRO333680050EA
105.9
EUR
ACRO333680050
ACRO333680250
Diethyl methylphosphonate 96%
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4130 to 1.4150 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95 % |