Tlačiť
Bismuth(III) sulphide ≥99.999% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
45463.30 45463.18
45463.30EA 1881.67 EUR
45463.30 45463.18
Bismuth(III) sulphide ≥99.999% (metals basis)
Bismuth(III) sulphide
Purity: 99.999% CAS No.: 1345-07-9 Molecular Formula: Bi2S3 Formula Weight: 514.15 Physical Form: Lump Density: 7.7 Appearance: Gray MDL No.: MFCD00014204
Vzorec: Bi₂S₃
Teplota tavenia: 763 °C
Hustota: 7,7
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014204
Číslo CAS: 1345-07-9
EINECS: 215-716-0
Merck Index: 12,01329