Tlačiť
Arsenic(III) sulphide ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Arsenic trisulphide, Disrsenic trisulphide
43340.14 43340.06
43340.14EA 334.07 EUR
43340.14 43340.06
Arsenic(III) sulphide ≥99.9% (metals basis)
Arsenic(III) sulphide
Purity: 99.9% CAS No.: 1303-33-9 Molecular Formula: As2S3 Formula Weight: 246.03 Physical Form: 1-6mm Fused Pieces Density: 3.43 Melting Point: 300° Boiling Point: 707° Merck Reference: 14,806 UN No.: 1557 MDL No.: MFCD00003435
For vacuum deposition
Vzorec: As₂S₃
Mw: 246.04
Teplota varu: 707 °C
Teplota tavenia: 300
Hustota: 3.43
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003435
Číslo CAS: 1303-33-9
EINECS: 215-117-4
OSN: 1557
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,806