Arsenic(III) sulphide ≥99.999% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 1303-33-9
Molecular Formula: As2S3
Formula Weight: 246.03
Physical Form: 12mm & Down Fused Lump
Density: 3.43
Melting Point: 300°
Boiling Point: 707°
Merck Reference: 14,806
UN No.: 1557
MDL No.: MFCD00003435
For vacuum deposition
Vzorec:
As₂S₃ Teplota varu: 707 °C Teplota tavenia: 300 °C Hustota: 3,43 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003435 Číslo CAS: 1303-33-9 EINECS: 215-117-4 OSN: 1557 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,806 |