Arsenic (II) sulphide tech. 90%, Technical Grade
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
17284.14
17284.06
17284.14EA
268.75
EUR
17284.14
17284.06
Arsenic (II) sulphide tech. 90%, Technical Grade
Arsenic (II) sulphide
Purity: 90%
CAS No.: 12044-79-0
Molecular Formula: As2S2
Formula Weight: 213.97
Physical Form: Powder
Density: 3.5
Melting Point: ≈307°
Boiling Point: 565°
UN No.: 1557
MDL No.: MFCD00049841
Vzorec:
As₂S₂ Teplota varu: 565 °C Teplota tavenia: ∼307 °C Hustota: 3,5 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00049841 Číslo CAS: 1303-32-8 OSN: 1557 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,00834 |