Trimethyl phosphite, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
92730-1L
92730-250ML
92730-50ML
SIAL92730-1LEA
158.84
EUR
SIAL92730-1L
SIAL92730-250ML
SIAL92730-50ML
Trimethyl phosphite, Sigma-Aldrich®
Trimethyl phosphite
Vzorec:
C₃H₉O₃P Teplota varu: 111 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –77,8 °C Hustota: 1,042 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 50 °C |
Číslo MDL:
MFCD00008350 Číslo CAS: 121-45-9 EINECS: 204-471-5 OSN: 2329 ADR: 3,III |