Tlačiť
Trimethyl phosphite, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
240907-100G 240907-25G
SIAL240907-100GEA 220.22 EUR
SIAL240907-100G SIAL240907-25G
Trimethyl phosphite, Sigma-Aldrich®
Trimethyl phosphite
Vzorec: C₃H₉O₃P
Teplota varu: 111 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –77,8 °C
Hustota: 1,042 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 50 °C
Číslo MDL: MFCD00008350
Číslo CAS: 121-45-9
EINECS: 204-471-5
OSN: 2329
ADR: 3,III