Trimethyl phosphite ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 97%
CAS No.: 121-45-9
Molecular Formula: C3H9O3P
Formula Weight: 124.08
Flash Point: 27°(80°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.052
Refractive Index: 1.4080
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Unpleasant
Melting Point: -78°
Boiling Point: 111-112°
UN No.: 2329
MDL No.: MFCD00008350
Vzorec:
C₃H₉O₃P Teplota varu: 111…112 °C Teplota tavenia: –78 °C Hustota: 1,052 Teplota vzplanutia: 27 °C (80 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008350 Číslo CAS: 121-45-9 EINECS: 204-471-5 OSN: 2329 ADR: 3,III |