Tlačiť
Triethyl phosphite, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
T61204-100ML T61204-1L T61204-500ML T61204-5ML
SIALT61204-100MLEA 32.41 EUR
SIALT61204-100ML SIALT61204-1L SIALT61204-500ML SIALT61204-5ML
Triethyl phosphite, Sigma-Aldrich®
Triethyl phosphite
Vzorec: C₆H₁₅O₃P
Teplota varu: 156 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 51 °C
Hustota: 0,9643 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 52 °C
Číslo MDL: MFCD00009084
Číslo CAS: 122-52-1
EINECS: 204-552-5
OSN: 2323
ADR: 3,III