Tlačiť
Triethyl phosphite ≥97.0% (by GC) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00549.0100 8.00549.0500
8.00549.0100EA 45.33 EUR
8.00549.0100 8.00549.0500
Triethyl phosphite ≥97.0% (by GC) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Triethyl phosphite
Vzorec: C₆H₁₅O₃P
Teplota varu: 156 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 51 °C
Hustota: 0,9643 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 52 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009084
Číslo CAS: 122-52-1
EINECS: 204-552-5
OSN: 2323
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Melting Point ⁻112 °C
Molar Mass 166.16 g/mol
Boiling Point 156 - 158 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 6 hPa (20 °C)
Flash Point 52 °C
Refractive Index 1,4133 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 3,75 - 42,5 %(V)
Density 0,956 g/cm³ (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 250 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid