Tlačiť
Triethyl phosphite 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
139691000 139695000 139690000
ACRO139691000EA 42.52 EUR
ACRO139691000 ACRO139695000 139690000.
Triethyl phosphite 98%
Triethyl phosphite
Vzorec: C₆H₁₅O₃P
Teplota varu: 156…158 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –112 °C
Hustota: 0,965 g/cm³
Teplota vzplanutia: 44 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009084
Číslo CAS: 122-52-1
EINECS: 204-552-5
OSN: 2323
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %