Trifenylfosfát for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21197.0100
8.21197.1000
8.21197.0100EA
45.33
EUR
8.21197.0100
8.21197.1000
Trifenylfosfát for synthesis, Sigma-Aldrich®
Trifenylfosfát
Vzorec:
C₁₈H₁₅O₄P Teplota varu: 412 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 50…51 °C Hustota: 1,33 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 223 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003031 Číslo CAS: 115-86-6 EINECS: 204-112-2 OSN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,09872 |
Výsledky špecifikačného testu
Solubility | 0.0019 g/l (25 °C) |
Melting Point | 48 - 50 °C |
Molar Mass | 326.28 g/mol |
Bulk Density | 650 kg/m3 |
Boiling Point | 220 °C (5 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point |
|
Ignition Point |