Tlačiť
Trifenylfosfát for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21197.0100 8.21197.1000
8.21197.0100EA 45.33 EUR
8.21197.0100 8.21197.1000
Trifenylfosfát for synthesis, Sigma-Aldrich®
Trifenylfosfát
Vzorec: C₁₈H₁₅O₄P
Teplota varu: 412 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 50…51 °C
Hustota: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 223 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003031
Číslo CAS: 115-86-6
EINECS: 204-112-2
OSN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,09872
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 0.0019 g/l (25 °C)
Melting Point 48 - 50 °C
Molar Mass 326.28 g/mol
Bulk Density 650 kg/m3
Boiling Point 220 °C (5 hPa)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 230 °C
Ignition Point 500 °C