Tlačiť
Trimethyl phosphate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21184.0100 8.21184.0500 8.21184.2500
8.21184.0100EA 36.38 EUR
8.21184.0100 8.21184.0500 8.21184.2500
Trimethyl phosphate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Trimethyl phosphate
Vzorec: C₃H₉O₄P
Teplota varu: 197,2 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –46 °C
Hustota: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >150 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008348
Číslo CAS: 512-56-1
EINECS: 208-144-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 1000 g/l (25 °C)
Melting Point -46 °C
Molar Mass 140.08 g/mol
Boiling Point 197 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.133 hPa (25 °C)
Flash Point 150 °C
Refractive Index 1.3967 (20 °C)
Density 1.21 g/cm3 (20 °C)