Tlačiť
Oxid fosforečný, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Phosphorus(V) oxide, di-Phosphorus pentoxide, Phosphorus pentoxide, Phosphoric anhydride
431419-250G 431419-50G
431419-250GEA 649.71 EUR
431419-250G 431419-50G
Oxid fosforečný, Supelco®
Oxid fosforečný
Vzorec: P₂O₅
Mw: 141.94
Teplota tavenia: 562
Hustota: 2.253 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011440
Číslo CAS: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
OSN: 1807
ADR: 8 II
Merck Index: 13,07441
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba2dd1564d2590a70db4ea1b6145d2d3741b232a&vid=ba2dd1564d2590a70db4ea1b6145d2d3741b232a&prid=web&clid=SAPDAM