Tlačiť
Oxid fosforečný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Phosphorus(V) oxide, di-Phosphorus pentoxide, Phosphorus pentoxide, Phosphoric anhydride
M-Clarity™ quality level = MQ100
214701-100G 214701-500G 214701-2.5KG 214701-1KG
SIAL214701-100GEA 24.31 EUR
SIAL214701-100G SIAL214701-500G SIAL214701-2.5KG SIAL214701-1KG
Oxid fosforečný, Sigma-Aldrich®
Oxid fosforečný
Vzorec: P₂O₅
Mw: 141.94
Teplota tavenia: 562
Hustota: 2.253 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011440
Číslo CAS: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
OSN: 1807
ADR: 8 II
Merck Index: 13,07441