Tlačiť
Oxid vizmutitý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
95381-100G 95381-500G
SIAL95381-100GEA 109.51 EUR
SIAL95381-100G SIAL95381-500G
Oxid vizmutitý, Sigma-Aldrich®
Oxid bismutitý
Vzorec: BiO₃
Teplota varu: 1890 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 825 °C
Hustota: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00003462
Číslo CAS: 1304-76-3
EINECS: 215-134-7
Merck Index: 13,01273