Tlačiť
Oxid vizmutitý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Bismuth Trioxide, Dibismuth trioxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
637017-100G 637017-250G 637017-25G
SIAL637017-100GEA 380.53 EUR
SIAL637017-100G SIAL637017-250G SIAL637017-25G
Oxid vizmutitý, Sigma-Aldrich®
Oxid bismutitý
Vzorec: BiO₃
Mw: 465.96
Teplota varu: 1890
Teplota tavenia: 825
Hustota: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00003462
Číslo CAS: 1304-76-3
EINECS: 215-134-7
Merck Index: 13,01273