Tlačiť
Oxid vizmutitý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
223891-100G 223891-500G
SIAL223891-100GEA 116.73 EUR
SIAL223891-100G SIAL223891-500G
Oxid vizmutitý, Sigma-Aldrich®
Oxid bismutitý
Vzorec: BiO₃
Teplota varu: 1890 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 825 °C
Hustota: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00003462
Číslo CAS: 1304-76-3
EINECS: 215-134-7
Merck Index: 13,01273