Oxid vizmutitý ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
42863.18
42863.30
42863.A1
42863.18EA
183.31
EUR
42863.18
42863.30
42863.A1
Oxid vizmutitý ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Oxid bismutitý
Purity: 99.999%
CAS No.: 1304-76-3
Molecular Formula: Bi2O3
Formula Weight: 465.96
Physical Form: Powder
Density: 8.9
Appearance: Yellow
Melting Point: 817°
Boiling Point: ca 1890°
Merck Reference: 14,1273
MDL No.: MFCD00003462
Vzorec:
Bi₂O₃ Teplota varu: ∼1890 °C Teplota tavenia: 817 °C Hustota: 8,9 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003462 Číslo CAS: 1304-76-3 EINECS: 215-134-7 Merck Index: 14,1273 |