Oxid vizmutitý 99.975% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 99.975%
CAS No.: 1304-76-3
Molecular Formula: Bi2O3
Formula Weight: 465.96
Physical Form: Powder, typically
Vzorec:
Bi₂O₃ Teplota varu: ∼1890 °C Teplota tavenia: 817 °C Hustota: 8,9 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003462 Číslo CAS: 1304-76-3 EINECS: 215-134-7 Merck Index: 14,1273 |