Tlačiť
Oxid vizmutitý ≥99.9995% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Bismuth Trioxide, Dibismuth trioxide
10658.18 10658.30 10658.A1
10658.18EA 154.22 EUR
10658.18 10658.30 10658.A1
Oxid vizmutitý ≥99.9995% (metals basis), Puratronic®
Oxid bismutitý
Purity: 99.9995% CAS No.: 1304-76-3 Molecular Formula: Bi2O3 Formula Weight: 465.96 Physical Form: -20 Mesh Powder Density: 8.9 Appearance: Yellow Melting Point: 817° Boiling Point: ca 1890° Merck Reference: 14,1273 MDL No.: MFCD00003462
Vzorec: BiO₃
Mw: 465.96
Teplota varu: ∼1890 °C
Teplota tavenia: 817 °C
Hustota: 8.9
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003462
Číslo CAS: 1304-76-3
EINECS: 215-134-7
Merck Index: 14,1273