Tlačiť
Oxid vizmutitý 99.9%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
208071000 208075000 208070025
ACRO208071000EA 94.26 EUR
ACRO208071000 ACRO208075000 ACRO208070025
Oxid vizmutitý 99.9%, extra pure
Oxid bismutitý
Vzorec: BiO₃
Teplota varu: 1890 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 825 °C
Hustota: 8,9 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003462
Číslo CAS: 1304-76-3
EINECS: 215-134-7
Merck Index: 13,01273
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Powder
Loss on drying ≤0.2 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Bismuth (Bi) 89.5 to 89.9 %
Sodium (Na) ≤50 ppm