Tlačiť
Oxid vizmutitý 98+%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Bismuth Trioxide, Dibismuth trioxide
192620010 192620050
ACRO192620010EA 205.38 EUR
ACRO192620010 ACRO192620050
Oxid vizmutitý 98+%, pure
Oxid bismutitý
Vzorec: BiO₃
Mw: 465.96
Teplota varu: 1890 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 825 °C
Hustota: 8.9 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003462
Číslo CAS: 1304-76-3
EINECS: 215-134-7
Merck Index: 13,01273
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Powder
Assay 98.0 to 102.0 %