Tlačiť
Oxid arzenitý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: di-Arsenic trioxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
202673-25G 202673-5G
SIAL202673-25GEA 243.48 EUR
SIAL202673-25G SIAL202673-5G
Oxid arzenitý, Sigma-Aldrich®
Oxid arzenitý
Vzorec: As₂O₃
Teplota varu: 465 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 312 °C
Hustota: 3,8 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003433
Číslo CAS: 1327-53-3
EINECS: 215-481-4
OSN: 1561
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,00844