Oxid arzenitý ≥99.99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 1327-53-3
Molecular Formula: As2O3
Formula Weight: 197.84
Physical Form: -100 Mesh Powder
Density: 3.74
Melting Point: 312.3°
Boiling Point: 465° subl.
Merck Reference: 14,804
UN No.: 1561
MDL No.: MFCD00003433
Vzorec:
As₂O₃ Teplota varu: 465 °C (subl.) Teplota tavenia: 312,3 °C Hustota: 3,74 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003433 Číslo CAS: 1327-53-3 EINECS: 215-481-4 OSN: 1561 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,804 |