Tlačiť
Oxid arzenitý 99.95-100.05% ACS primary standard
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: di-Arsenic trioxide
33289.14 33289.22
33289.14EA 158.44 EUR
33289.14 33289.22
Oxid arzenitý 99.95-100.05% ACS primary standard
Oxid arzenitý
Purity: 99.95-100.05 CAS No.: 1327-53-3 Molecular Formula: As2O3 Formula Weight: 197.84 Physical Form: Powder Density: 3.74 Melting Point: 312.3° Boiling Point: 465° subl. Merck Reference: 14,804 UN No.: 1561 MDL No.: MFCD00003433
Vzorec: As₂O₃
Mw: 197.84
Teplota varu: 465 °C (subl.)
Teplota tavenia: 312.3 °C
Hustota: 3.74
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003433
Číslo CAS: 1327-53-3
EINECS: 215-481-4
OSN: 1561
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,804