Oxid arzenitý 99.95-100.05% ACS primary standard
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
di-Arsenic trioxide
33289.14
33289.22
33289.14EA
158.44
EUR
33289.14
33289.22
Oxid arzenitý 99.95-100.05% ACS primary standard
Oxid arzenitý
Purity: 99.95-100.05
CAS No.: 1327-53-3
Molecular Formula: As2O3
Formula Weight: 197.84
Physical Form: Powder
Density: 3.74
Melting Point: 312.3°
Boiling Point: 465° subl.
Merck Reference: 14,804
UN No.: 1561
MDL No.: MFCD00003433
Vzorec:
As₂O₃ Mw: 197.84 Teplota varu: 465 °C (subl.) Teplota tavenia: 312.3 °C Hustota: 3.74 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003433 Číslo CAS: 1327-53-3 EINECS: 215-481-4 OSN: 1561 ADR: 6.1 II Merck Index: 14,804 |