Tlačiť
Dusičnan vizmutitý pentahydrát 98% for analysis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Bismuth trinitrate pentahydrate
402615000 402610025
ACRO402615000EA 153.63 EUR
ACRO402615000 ACRO402610025
Dusičnan vizmutitý pentahydrát 98% for analysis
Dusičnan vizmutitý pentahydrát
Vzorec: Bi(NO₃)₃·5H₂O
Teplota varu: 80 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 30 °C
Hustota: 2,736 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149157
Číslo CAS: 10035-06-0
EINECS: 233-791-8
OSN: 1477
ADR: 5.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Arsenic (As) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤20 ppm
Silver (Ag) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in HNO3)