Tlačiť
Bismuth(III) iodide, ultra dry ≥99.998% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Ampuled under argon
35681.06 35681.14
35681.06EA 333.33 EUR
35681.06 35681.14
Bismuth(III) iodide, ultra dry ≥99.998% (metals basis)
Bismuth(III) iodide
Purity: 99.998% CAS No.: 7787-64-6 Molecular Formula: BiI3 Formula Weight: 589.69 Physical Form: -10 Mesh Granules, Ampouled under argon Density: 5.778 Melting Point: 408° Boiling Point: ca 500° Merck Reference: 14,1269 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00010894
Vzorec: BiI₃
Teplota varu: ∼500 °C
Teplota tavenia: 408 °C
Hustota: 5,778
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010894
Číslo CAS: 7787-64-6
EINECS: 232-127-4
OSN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,1269