Arsenic(III) iodide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
45067.18
45067.09
45067.18EA
713.2
EUR
45067.18
45067.09
Arsenic(III) iodide ≥98%
Arsenic(III) iodide
Purity: 98%
CAS No.: 7784-45-4
Molecular Formula: AsI3
Formula Weight: 455.64
Physical Form: Small Pieces
Density: 4.39
Melting Point: 140°
Boiling Point: 424°
Merck Reference: 14,803
UN No.: 1557
MDL No.: MFCD00014170
Vzorec:
AsI₃ Teplota varu: 424 °C Teplota tavenia: 140 °C Hustota: 4,39 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00014170 Číslo CAS: 7784-45-4 EINECS: 232-068-4 OSN: 1557 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,803 |