Tlačiť
Jodid antimonitý, ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Antimony triiodide
Ampuled under argon
42831.04 42831.09 42831.18
42831.04EA 130.37 EUR
42831.04 42831.09 42831.18
Jodid antimonitý, ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Jodid antimonitý
Purity: 99.999% CAS No.: 7790-44-5 Molecular Formula: SbI3 Formula Weight: 502.46 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Sensitivity: Moisture Sensitive Boiling Point: 420° Merck Reference: 14,710 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00016322
Vzorec: I₃Sb
Teplota varu: 420 °C
Teplota tavenia: 168 °C
Hustota: 4,676 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016322
Číslo CAS: 7790-44-5
EINECS: 232-205-8
OSN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,710