Jodid antimonitý, ultra dry ≥99.998% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Antimony triiodide
Ampuled under argon
35676.14
35676.03
35676.14EA
1036.5
EUR
35676.14
35676.03
Jodid antimonitý, ultra dry ≥99.998% (metals basis)
Jodid antimonitý
Purity: 99.998%
CAS No.: 7790-44-5
Molecular Formula: SbI3
Formula Weight: 502.46
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Sensitivity: Moisture Sensitive
Boiling Point: 420°
Solubility: Decomposed by water to SbOI.
Merck Reference: 14,710
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00016322
Vzorec:
I₃Sb Teplota varu: 420 °C Teplota tavenia: 168 °C Hustota: 4,676 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00016322 Číslo CAS: 7790-44-5 EINECS: 232-205-8 OSN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 14,710 |