Tlačiť
Antimony(III) fluoride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Antimony trifluoride
M-Clarity™ quality level = MQ200
381292-100G 381292-500G
SIAL381292-100GEA 178.65 EUR
SIAL381292-100G SIAL381292-500G
Antimony(III) fluoride, Sigma-Aldrich®
Antimony(III) fluoride
Vzorec: F₃Sb
Mw: 178.76
Teplota varu: 376
Teplota tavenia: 292
Hustota: 4.38 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011218
Číslo CAS: 7783-56-4
EINECS: 232-009-2
OSN: 2923
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00715