Tlačiť
Škrob, rozpustný Potato Ph. Eur., Reag. USP zA
Dodávateľ: PanReac AppliChem
Synonymá: Starch, Vitex® iodine indicator, Amylodextrin
121096.1210 121096.0416 121096.1211
APPC121096.1210EA 71.3 EUR
APPC121096.1210 APPC121096.0416 APPC121096.1211
Škrob, rozpustný Potato Ph. Eur., Reag. USP zA
Škrob, rozpustný
Indicator for iodometry.
Vzorec: (C₆H₁₀O₅)n
Mw: 162.14
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082026
Číslo CAS: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Index: 13,08878
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Identity IR Passes Test
pH sol. 2% 5.0 - 7.0
Insoluble Matter in H₂O Passes Test
Reducing Substances (as C₆H₁₂O₆) 0.7%
Loss on Drying at 100 °C 13 - 20%
Residue on Ignition (as SO₄) 1.5%
Sensitivity as Iodine Reagent Passes Test