Tlačiť
Antimony(III) fluoride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A14068.0B A14068.18 A14068.30
A14068.0BEA 358.2 EUR
A14068.0B A14068.18 A14068.30
Antimony(III) fluoride ≥98%
Antimony(III) fluoride
Purity: 98% CAS No.: 7783-56-4 Molecular Formula: SbF3 Formula Weight: 178.75 Odour: Odourless Melting Point: 292° Boiling Point: 376° Merck Reference: 14,709 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00011218
Vzorec: F₃Sb
Teplota varu: 376 °C
Teplota tavenia: 292 °C
Hustota: 4,379
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011218
Číslo CAS: 7783-56-4
EINECS: 232-009-2
OSN: 2923
ADR: 8,II
Merck Index: 14,709