Antimony(III) fluoride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A14068.0B
A14068.18
A14068.30
A14068.0BEA
358.2
EUR
A14068.0B
A14068.18
A14068.30
Antimony(III) fluoride ≥98%
Antimony(III) fluoride
Purity: 98%
CAS No.: 7783-56-4
Molecular Formula: SbF3
Formula Weight: 178.75
Odour: Odourless
Melting Point: 292°
Boiling Point: 376°
Merck Reference: 14,709
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00011218
Vzorec:
F₃Sb Teplota varu: 376 °C Teplota tavenia: 292 °C Hustota: 4,379 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011218 Číslo CAS: 7783-56-4 EINECS: 232-009-2 OSN: 2923 ADR: 8,II Merck Index: 14,709 |