Antimony(III) fluoride ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
11492.22
11492.36
11492.22EA
83.83
EUR
11492.22
11492.36
Antimony(III) fluoride ≥99%
Antimony(III) fluoride
Purity: 99+%
CAS No.: 7783-56-4
Molecular Formula: SbF3
Formula Weight: 178.75
Physical Form: Crystalline
Density: 4.379
Melting Point: 292°
Boiling Point: 376°
Merck Reference: 14,709
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00011218
Vzorec:
F₃Sb Teplota varu: 376 °C Teplota tavenia: 292 °C Hustota: 4,379 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011218 Číslo CAS: 7783-56-4 EINECS: 232-009-2 OSN: 2923 ADR: 8,III Merck Index: 14,709 |