Tlačiť
Antimony(III) fluoride ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
11492.22 11492.36
11492.22EA 83.83 EUR
11492.22 11492.36
Antimony(III) fluoride ≥99%
Antimony(III) fluoride
Purity: 99+% CAS No.: 7783-56-4 Molecular Formula: SbF3 Formula Weight: 178.75 Physical Form: Crystalline Density: 4.379 Melting Point: 292° Boiling Point: 376° Merck Reference: 14,709 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00011218
Vzorec: F₃Sb
Teplota varu: 376 °C
Teplota tavenia: 292 °C
Hustota: 4,379
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011218
Číslo CAS: 7783-56-4
EINECS: 232-009-2
OSN: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 14,709