Tlačiť
Chlorid vizmutitý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Bismuth(III) chloride, Bismuth trichloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
450723-25G 450723-5G
SIAL450723-25GEA 506.31 EUR
SIAL450723-25G SIAL450723-5G
Chlorid vizmutitý, Sigma-Aldrich®
Chlorid vizmutitý
Vzorec: BiCl₃
Mw: 315.34
Teplota varu: 447
Teplota tavenia: 232
Hustota: 4.75 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003461
Číslo CAS: 7787-60-2
EINECS: 232-123-2
OSN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01261