Tlačiť
Chlorid antimoničný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Antimony pentachloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
338877-25G 338877-5G
SIAL338877-25GEA 231.05 EUR
SIAL338877-25G SIAL338877-5G
Chlorid antimoničný, Sigma-Aldrich®
Chlorid antimoničný
Vzorec: Cl₅Sb
Teplota varu: 140 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 3 °C
Hustota: 2,35 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011213
Číslo CAS: 7647-18-9
EINECS: 231-601-8
OSN: 1730
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00701