Tlačiť
Chlorid antimoničný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Antimony pentachloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
215171-1KG 215171-250G 215171-50G
SIAL215171-1KGEA 439.23 EUR
SIAL215171-1KG SIAL215171-250G SIAL215171-50G
Chlorid antimoničný, Sigma-Aldrich®
Chlorid antimoničný
Vzorec: Cl₅Sb
Teplota varu: 140 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 3 °C
Hustota: 2,35 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011213
Číslo CAS: 7647-18-9
EINECS: 231-601-8
OSN: 1730
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00701