Tlačiť
Chlorid antimonitý, ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Ampuled under argon
43449.22 43449.14
43449.22EA 1024.07 EUR
43449.22 43449.14
Chlorid antimonitý, ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Chlorid antimonitý
Vzorec: SbCl₃
Teplota varu: 223,5 °C
Teplota tavenia: 73,4 °C
Hustota: 3,14
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011212
Číslo CAS: 10025-91-9
EINECS: 233-047-2
OSN: 1733
ADR: 8,II
Merck Index: 14,707