Tlačiť
Phosphorus(V) bromide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Phosphorus pentabromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
226734-100G 226734-25G
SIAL226734-100GEA 321.65 EUR
SIAL226734-100G SIAL226734-25G
Phosphorus(V) bromide, Sigma-Aldrich®
Phosphorus(V) bromide
Vzorec: PBr₅
Mw: 430.49
Hustota: 3.61 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00011437
Číslo CAS: 7789-69-7
EINECS: 232-186-6
OSN: 2691
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07507