Tlačiť
Bromid fosforitý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
288462-10G 288462-50G
SIAL288462-10GEA 138.39 EUR
SIAL288462-10G SIAL288462-50G
Bromid fosforitý, Sigma-Aldrich®
Bromid fosforitý
Vzorec: PBr₃
Teplota varu: 175 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –40 °C
Hustota: 2,8903 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011436
Číslo CAS: 7789-60-8
EINECS: 232-178-2
OSN: 1808
ADR: 8,II
Merck Index: 12,07514