Tlačiť
Bromid fosforitý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
256536-100G 256536-500G 256536-5G
SIAL256536-100GEA 178.1 EUR
SIAL256536-100G SIAL256536-500G SIAL256536-5G
Bromid fosforitý, Sigma-Aldrich®
Bromid fosforitý
Vzorec: PBr₃
Teplota varu: 175 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –40 °C
Hustota: 2,8903 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011436
Číslo CAS: 7789-60-8
EINECS: 232-178-2
OSN: 1808
ADR: 8,II
Merck Index: 12,07514