Tlačiť
Bismuth(III) bromide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
654981-1G 654981-5G
SIAL654981-1GEA 150.02 EUR
SIAL654981-1G SIAL654981-5G
Bismuth(III) bromide, Sigma-Aldrich®
Bismuth(III) bromide
Vzorec: BiBr₃
Teplota varu: 278 °C (11 mmHg)
Teplota tavenia: 218 °C
Hustota: 5,72 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00014195
Číslo CAS: 7787-58-8
EINECS: 232-121-1
OSN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,01299