Tlačiť
Bismuth(III) bromide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
401072-100G 401072-25G
SIAL401072-100GEA 243.14 EUR
SIAL401072-100G SIAL401072-25G
Bismuth(III) bromide, Sigma-Aldrich®
Bismuth(III) bromide
Vzorec: BiBr₃
Mw: 448.69
Teplota varu: 278 °C (11 mmHg)
Teplota tavenia: 218
Hustota: 5.72 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00014195
Číslo CAS: 7787-58-8
EINECS: 232-121-1
OSN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 12,01299