Bismuth(III) bromide ≥99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
17112.14
17112.22
17112.14EA
172.08
EUR
17112.14
17112.22
Bismuth(III) bromide ≥99% (metals basis)
Bismuth(III) bromide
Purity: 99%
CAS No.: 7787-58-8
Molecular Formula: BiBr3
Formula Weight: 448.71
Physical Form: Powder
Density: 5.72
Appearance: Yellow
Odour: Acidic
Melting Point: 218°
Boiling Point: 453°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00014195
Vzorec:
BiBr₃ Teplota varu: 453 °C Teplota tavenia: 218 °C Hustota: 5,72 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00014195 Číslo CAS: 7787-58-8 EINECS: 232-121-1 OSN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 12,01299 |