Tlačiť
Antimony(III) bromide ≥99.5% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
41574.09 41574.18
41574.09EA 83.03 EUR
41574.09 41574.18
Antimony(III) bromide ≥99.5% (metals basis)
Antimony(III) bromide
Purity: 99.5% CAS No.: 7789-61-9 Molecular Formula: SbBr3 Formula Weight: 361.48 Physical Form: -8 Mesh Density: 4.148 Refractive Index: 1.74 Sensitivity: Moisture Sensitive Melting Point: 96.6° Boiling Point: 280° Merck Reference: 14,706 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00016317
Vzorec: Br₃Sb
Teplota varu: 280 °C
Teplota tavenia: 96,6 °C
Hustota: 4,148
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016317
Číslo CAS: 7789-61-9
EINECS: 232-179-8
OSN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 14,706