Antimony(III) bromide 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 99%
CAS No.: 7789-61-9
Molecular Formula: SbBr3
Formula Weight: 361.48
Physical Form: Powder
Density: 4.148
Refractive Index: 1.74
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Characteristic
Melting Point: 96.6°
Boiling Point: 280°
Merck Reference: 14,706
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00016317
Vzorec:
Br₃Sb Teplota varu: 280 °C Teplota tavenia: 96,6 °C Hustota: 4,148 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00016317 Číslo CAS: 7789-61-9 EINECS: 232-179-8 OSN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 14,706 |